1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470335-1G OR470335-5G
APOSOR470335-1GEA 489 EUR InStock
APOSOR470335-1G APOSOR470335-5G
1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
1-[8-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl]methanamine
Formule: C₁₇H₂₅NO₄
MW: 307,385 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410584
Numéro CAS: 887978-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité