6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470370-1G OR470370-5G
APOSOR470370-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR470370-1G APOSOR470370-5G
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(2-Methoxyphenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115431
Numéro CAS: 898405-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité