Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470387-1G OR470387-250MG
APOSOR470387-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470387-1G APOSOR470387-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(3-piperidyl)acetate
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₄
MW: 272,341 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115494
Numéro CAS: 1219331-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité