[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470391-1G OR470391-5G
APOSOR470391-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470391-1G APOSOR470391-5G
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410306
Numéro CAS: 887974-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité