5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470561-1G OR470561-250MG
APOSOR470561-1GEA 591 EUR InStock
APOSOR470561-1G APOSOR470561-250MG
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574995
Numéro CAS: 179060-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité