3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470562-1G OR470562-250MG
APOSOR470562-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470562-1G APOSOR470562-250MG
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
3-(Boc-aminomethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₅N₃O₂
MW: 197,234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14617089
Numéro CAS: 1251033-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité