L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470573-1G
APOSOR470573-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470573-1G
Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Formule: C₈H₁₂N₂O₄
MW: 200.192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682789
Numéro CAS: 1418117-76-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité