4-(tert-Butoxy)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470674-1G OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470674-1G APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840534
Numéro CAS: 99985-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité