(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470726-1G OR470726-5G
APOSOR470726-1GEA 164 EUR InStock
APOSOR470726-1G APOSOR470726-5G
(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
(1R,2S,3S,4S,6R)-rel-5-Oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238753
Numéro CAS: 52730-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité