2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470737-5G OR470737-1G
APOSOR470737-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470737-5G APOSOR470737-1G
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11593027
Numéro CAS: 90924-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité