Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470741-1G OR470741-250MG OR470741-5G
APOSOR470741-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470741-1G APOSOR470741-250MG APOSOR470741-5G
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Formule: C₁₃H₂₁N₃O₄
MW: 283,324 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250467
Numéro CAS: 72212-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité