5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877831
Numéro CAS: 164414-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité