2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,7-dicarboxylic acid
OR470782-1G OR470782-250MG
APOSOR470782-1GEA 938 EUR InStock
APOSOR470782-1G APOSOR470782-250MG
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid 97%
2,7-Naphthalenedicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060862
Numéro CAS: 2089-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité