3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470856-5G
APOSOR470856-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470856-5G
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
3-Bromo-6-(methoxymethoxy)-o-xylene
Formule: C₁₀H₁₃BrO₂
MW: 245.113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935368
Numéro CAS: 1301147-34-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité