1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470943-1G OR470943-250MG
APOSOR470943-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR470943-1G APOSOR470943-250MG
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01845162
Numéro CAS: 7509-13-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité