3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470992-1G OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR470992-1G APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24686783
Numéro CAS: 1097199-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité