2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470999-1G OR470999-250MG OR470999-5G
APOSOR470999-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470999-1G APOSOR470999-250MG APOSOR470999-5G
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
2-Chloro-5-(1-piperazinyl)pyrazine
Formule: C₈H₁₁ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05182228
Numéro CAS: 84445-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité