Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471006-1G OR471006-5G
APOSOR471006-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR471006-1G APOSOR471006-5G
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409247
Numéro CAS: 579511-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité