N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471067-1G OR471067-250MG
APOSOR471067-1GEA 1840 EUR InStock
APOSOR471067-1G APOSOR471067-250MG
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
N-Boc-6-hydroxy-DL-norleucine methyl ester
Formule: C₁₂H₂₃NO₅
MW: 261,315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384776
Numéro CAS: 81505-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité