Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₅N₃O₄
MW: 171,111 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01105422
Numéro CAS: 20271-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité