3-Aminoindole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1h-Indol-3-amine hydrochloride
OR471108-1G OR471108-250MG
APOSOR471108-1GEA 543 EUR InStock
APOSOR471108-1G APOSOR471108-250MG
3-Aminoindole hydrochloride 95%
3-Aminoindole hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂·ClH
MW: 168,623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800384
Numéro CAS: 57778-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité