2-Amino-6-chloroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471112-1G OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471112-1G APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235108
Numéro CAS: 18672-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité