4,5-Dichloroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471155-1G OR471155-250MG
APOSOR471155-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR471155-1G APOSOR471155-250MG
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Formule: C₈H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610777
Numéro CAS: 122509-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité