2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471195-1G OR471195-250MG
APOSOR471195-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471195-1G APOSOR471195-250MG
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
2,5-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO
MW: 226,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370818
Numéro CAS: 1064137-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité