4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471203-1G OR471203-250MG OR471203-5G
APOSOR471203-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR471203-1G APOSOR471203-250MG APOSOR471203-5G
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
MW: 255,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170461
Numéro CAS: 71150-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité