4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471259-1G OR471259-250MG
APOSOR471259-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471259-1G APOSOR471259-250MG
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₈ClN₃S
MW: 189,666 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28398152
Numéro CAS: 1511510-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité