4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16042669
Numéro CAS: 139458-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité