5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471274-1G OR471274-250MG OR471274-5G
APOSOR471274-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471274-1G APOSOR471274-250MG APOSOR471274-5G
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22557993
Numéro CAS: 1360938-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité