N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471288-1G OR471288-250MG
APOSOR471288-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471288-1G APOSOR471288-250MG
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
N,N-Dioctylbenzimidazole-5-carboxamide
Formule: C₂₄H₃₉N₃O
MW: 385,586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28505587
Numéro CAS: 2006277-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité