6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471294-1G OR471294-250MG
APOSOR471294-1GEA 2530 EUR InStock
APOSOR471294-1G APOSOR471294-250MG
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
6-(Aminomethyl)-2-methylbenzoxazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26517728
Numéro CAS: 1368311-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité