5-Bromo-2-furanmethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 1540 EUR InStock
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Formule: C₅H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08848187
Numéro CAS: 263169-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité