(R)-2-Phenylpropanal
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471318-1G OR471318-250MG
APOSOR471318-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471318-1G APOSOR471318-250MG
(R)-2-Phenylpropanal
(R)-2-Phenylpropanal
Formule: C₉H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24673693
Numéro CAS: 38235-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité