7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 1430 EUR InStock
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O·ClH
MW: 184,623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28954615
Numéro CAS: 2006276-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité