5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 611 EUR InStock
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O·ClH
MW: 184,623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28895151
Numéro CAS: 2006277-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité