N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471339-1G OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA 245 EUR InStock
APOSOR471339-1G APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,623 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21244018
Numéro CAS: 76006-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité