1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Formule: C₁₅H₂₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09283648
Numéro CAS: 778647-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité