6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471388-1G OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471388-1G APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formule: C₅H₇N₅O
MW: 153,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16698821
Numéro CAS: 3614-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité