1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471392-1G OR471392-5G OR471392-250MG
APOSOR471392-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR471392-1G APOSOR471392-5G APOSOR471392-250MG
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
1-Benzyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17041934
Numéro CAS: 32749-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité