(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977374
Numéro CAS: 1141478-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité