Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471458-1G OR471458-250MG OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA 396 EUR InStock
APOSOR471458-1G APOSOR471458-250MG APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27943097
Numéro CAS: 1295516-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité