6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471470-1G OR471470-250MG
APOSOR471470-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR471470-1G APOSOR471470-250MG
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Formule: C₈H₉ClN₄O
MW: 212,636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24615681
Numéro CAS: 1226804-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité