2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471476-1G OR471476-250MG
APOSOR471476-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471476-1G APOSOR471476-250MG
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
2-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Formule: C₆H₅ClN₄O
MW: 184,583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24567184
Numéro CAS: 1273315-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité