Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471484-1G OR471484-250MG
APOSOR471484-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR471484-1G APOSOR471484-250MG
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Methyl 3,4-Dichloropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658921
Numéro CAS: 343781-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité