7-Bromo-4-methoxyindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
OR471499-1G OR471499-250MG OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471499-1G APOSOR471499-250MG APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380217
Numéro CAS: 1337879-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité