Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471505-1G OR471505-250MG
APOSOR471505-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR471505-1G APOSOR471505-250MG
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(Ethylamino)methyl]cyclohexyl]acetate
Formule: C₁₃H₂₅NO₂
MW: 227,343 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19105333
Numéro CAS: 669080-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité