2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (5-methoxy-2-nitrophenyl)carbamate
OR471530-1G OR471530-250MG
APOSOR471530-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR471530-1G APOSOR471530-250MG
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
2-(Boc-amino)-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₅
MW: 268.266 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28043790
Numéro CAS: 185428-55-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité