Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471535-1G OR471535-250MG
APOSOR471535-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR471535-1G APOSOR471535-250MG
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258,314 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29055297
Numéro CAS: 1613023-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité