3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471537-25G OR471537-5G
APOSOR471537-25GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471537-25G APOSOR471537-5G
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
3-(Cbz-aminomethyl)phenol
Formule: C₁₅H₁₅NO₃
MW: 257,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585006
Numéro CAS: 75383-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité