6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471544-1G OR471544-250MG
APOSOR471544-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471544-1G APOSOR471544-250MG
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656675
Numéro CAS: 365413-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité