Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471546-1G OR471546-5G
APOSOR471546-1GEA 367 EUR InStock
APOSOR471546-1G APOSOR471546-5G
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Methyl 4-(Nicotinamidomethyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₃
MW: 270,283 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03971539
Numéro CAS: 554407-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité